Läs mer
Cole-Parmer™ Propellrar för ServoDyne™ Elektroniska blandare
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Diameter (metrisk):
2,5 cm
3,8 cm
5,1 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Kan användas som singel eller monteras flera på en axel för noggrann omrörning
- Elektropolerad
- Propellrar i marin stil: används för allmän blandning
- Turbin stil propellrar: används för högtrycksblandning i djupa behållare
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | 3-bladig propeller |
| Borrstorlek (engelska) | 0,31 tum. |
| Borrningsstorlek (metrisk) | 0.78 cm |
| Diameter (engelska) | 1 tum |
| Diameter (metrisk) | 2,5 cm |
| För användning med (applikation) | Idealisk för allmän blandning |
| För användning med (utrustning) | ServoDyne™ elektronisk mixer |