Läs mer
Cole-Parmer™ Propellrar för ServoDyne™ Elektroniska blandare
Produktkod. p-4465303 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Diameter (metrisk):
2,5 cm
3,8 cm
5,1 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11810130
Brand: Cole-Parmer™ 0455245
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Trebladig propeller för allmän blandning
  • Kan användas som singel eller monteras flera på en axel för noggrann omrörning
  • Elektropolerad
  • Propellrar i marin stil: används för allmän blandning
  • Turbin stil propellrar: används för högtrycksblandning i djupa behållare
Specifikationer
Produkttyp 3-bladig propeller
Borrstorlek (engelska) 0,31 tum.
Borrningsstorlek (metrisk) 0.78 cm
Diameter (engelska) 1,5 tum
Diameter (metrisk) 3,8 cm
För användning med (applikation) Idealisk för allmän blandning
För användning med (utrustning) ServoDyne™ elektronisk mixer