missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Properidin (1-metyletyl 1-metyl-4-fenyl-piperidin-4-karboxylat) 1,0 mg/ml i metanol, LoGiCal

Produktkod. 30457679
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30457679 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30457679 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0315.0701

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Properidine (1-Methylethyl 1-Methyl-4-phenyl-piperidine-4-carboxylate)
CAS 561-76-2
Analyt- eller komponentnamn Properidine (1-Methylethyl 1-Methyl-4-phenyl-piperidine-4-carboxylate)
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C16 H23 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1-Methylethyl 1-Methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylate (Properidine), Pethidine Hydrochloride Imp. G (EP), Pethidine Imp. G (EP), Properidine, 1-Methylethyl 1-Methyl-4-phenyl-piperidine-4-carboxylate, 1-Methyl-4-phenyl-4-piperidinecarboxylic acid 1-methylethyl ester, 1-Methyl-4-phenyl-isonipecotic acid isopropyl ester, 1-Methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid isopropyl ester, Gevelina, Ipropethidine, Isopedine, Isopropyl 1-methyl-4-phenylisonipecotate, Isopropyl 1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylate, Properidin, Pethidine Hydrochloride Impurity G, Pethidine Impurity G
InChI formel InChI=1S/C16H23NO2/c1-13(2)19-15(18)16(9-11-17(3)12-10-16)14-7-5-4-6-8-14/h4-8,13H,9-12H2,1-3H3
Lösningstyp Enda lösning
LEDER CC(C)OC(=O)C1(CCN(C)CC1)c2ccccc2
IUPAC-namn propan-2-yl 1-metyl-4-fenylpiperidin-4-karboxylat
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 261.36
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 261,1729 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.