missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Propetamphos (>85%), TRC

Produktkod. 30179805
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179805 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30179805 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP76960050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Propetamphos
CAS 31218-83-4
Molekylformel C10 H20 N O4 P S
Kvantitet 50 mg
Synonym 2-Butenoic acid, 3-[[(ethylamino)methoxyphosphinothioyl]oxy]-, 1-methylethyl ester, (E)-, Crotonic acid, 3-hydroxy-, isopropyl ester, O-ester with O-methyl ethylphosphoramidothioate, (E)- (8CI), Blotic, Deadmag, E-Propetamphos, Ectomort Centenary, Ectomort Jetting Fluid, Ectomort Jetting Fluid and Sheep Dip, Magget, Mules-n-Mark II, Propetamphos, SAN 322, SAN 322I, Safrotin, Safrotin Brush-on Bait, Safrotin MC, Safrotin S 200, VEL 4283, Young's Summer Dip, 2-Butenoic acid, 3-[[(ethylamino)methoxyphosphinothioyl]oxy]-, 1-methylethyl ester, (2E)-
InChI formel InChI=1S/C10H20NO4PS/c1-6-11-16(17,13-5)15-9(4)7-10(12)14-8(2)3/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,11,17)/b9-7+
LEDER CCNP(=S)(OC)O\C(=C\C(=O)OC(C)C)\C
IUPAC-namn propan-2-yl (E)-3-[ethylamino(methoxy)phosphinothioyl]oxybut-2-enoate
Molekylvikt (g/mol) 281.31
Formel vikt 281.0851
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.