missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Profenofos, SPEX CertiPrep™

Produktkod. 15236236 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15236236 1 mL 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15236236 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S3134

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Innehåller

Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet

ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material

Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation

AnalyteCAS No.Concentration
Profenofos41198-08-71000μg/mL

Certifikat

Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001

Uppfyllande

GHS/OSHA Complaint

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Profenofos
Förpackning 2mL amber prescored glass ampule
CAS 41198-08-7, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C11H15BrClO3PS
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel QYMMJNLHFKGANY-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCSP(=O)(OCC)OC1=C(C=C(C=C1)Br)Cl
IUPAC-namn 4-bromo-2-chloro-1-[ethoxy(propylsulfanyl)phosphoryl]oxybenzene
Lösningsmedel eller matris Methanol-P&T
Molekylvikt (g/mol) 373.626
PubChem CID 38779
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:38845
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Profenofos
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol

Product intended for laboratory use only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.