Läs mer
Propiconazole-4H-1,2,4-triazole(Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propiconazole-4H-1,2,4-triazole(Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 221132-58-7 |
| Molekylformel | C15H17Cl2N3O2 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 4-[[2-(2,4-Dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-4H-1,2,4-triazole |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17Cl2N3O2/c1-2-3-12-7-21-15(22-12,8-20-9-18-19-10-20)13-5-4-11(16)6-14(13)17/h4-6,9-10,12H,2-3,7-8H2,1H3 |
| LEDER | CCCC1COC(Cn2cnnc2)(O1)c3ccc(Cl)cc3Cl |
| IUPAC-namn | 4-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1,2,4-triazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 342.22 |
| Formel vikt | 341.0698 |