Läs mer
Propiconazole-d3 HNO3 (dioxolane-4,5,5-d3), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propiconazole-D3 (dioxolane-4,5,5-D3) Nitrate |
| CAS | 2699607-26-4 |
| Molekylformel | C15 D3 H14 Cl2 N3 O2 . H N O3 |
| Kvantitet | 0.005 g |
| Synonym | 1-[[2-(2,4-Dichlorophenyl)-4-propyl-4,5,5-trideuterio-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1,2,4-triazole nitrate, Propiconazole-d3 nitrate, Propiconazole-D3 (dioxolane-4,5,5-D3) nitrate, 1-[[2-(2,4-Dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-4,5,5-d3-2-yl]methyl]-1 H-1,2,4-triazole nitrate |
| InChI formel | InChI=1 S/C15H17Cl2N3O2.HNO3/c1-2-3-12-7-21-15(22-12,8-20-10-18-9-19-20)13-5-4-11(16)6-14(13)17;2-1(3)4/h4-6,9-10,12 H,2-3,7-8H2,1H3;(H,2,3,4)/i7D2,12 D; |
| LEDER | [2 H]C1([2 H])OC(Cn2cncn2)(OC1([2 H])CCC)c3ccc(Cl)cc3Cl.O[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | nitric acid;1-[[4,4,5-trideuterio-2-(2,4-dichlorophenyl)-5-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1,2,4-triazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 408.252 |
| Formel vikt | 407.084 g/mol |
| Visa mer |