Läs mer
Propiconazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propiconazole |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17Cl2N3O2/c1-2-3-12-7-21-15(22-12,8-20-10-18-9-19-20)13-5-4-11(16)6-14(13)17/h4-6,9-10,12H,2-3,7-8H2,1H3 |
| Formel vikt | 341.0698 |