Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ Propidiumjodid
Kvantitet:
1,5 ml
Förpackningsstorlek:
1.5ml
Beskrivning
Innehåller
Propodiumjodid
- PI bör analyseras i PE-kanalen när den används som motfärgning för Annexin V FITC
- 7-AAD kan användas i stället för PI vid användning av Annexin V PE
- Fördelen med 7-AAD framför PI är att det finns minimal spektral överlappning mellan dessa utsläpp
- Välj Propidium Jodide som motfärgning med Annexin V apoptosanalyser
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Rött |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Viabilitetsanalys |
| För användning med (utrustning) | Flödescytometer |
| Produkttyp | Propidiumjodid |
| Typ av färg | Cellogenomtränglig |
| Emission | ⁄535 617 |
| Produktlinje | eBioscience |
| Kvantitet | 1,5 ml |