Läs mer
Invitrogen™ Propidiumjodid
Beskrivning
Propidiumjodid (PI) är en populär rödfluorescerande motfärgning av kärnan och kromosomen. Eftersom propidiumjodid inte är avsedd för levande celler används det också ofta för att upptäcka döda celler i en population.
PI binder till DNA genom att interkalera mellan baserna med liten eller ingen sekvenspreferens. I vattenlösning har färgämnet excitations-/emissionsmaxima på 493/636 nm. När färgämnet är bundet förstärks dess fluorescens 20- till 30-faldigt, fluorescensens excitationsmaximum förskjuts ∼30 ––40 nm till rött och fluorescensemissionsmaximum förskjuts ∼15 nm till blått, vilket resulterar i ett excitationsmaximum på 535 nm och fluorescensemissionsmaximum på 617 nm.
PI används i stor utsträckning inom fluorescensmikroskopi, konfokal laserskanningsmikroskopi, flödescytometri och fluorometri.
Specifikationer
Specifikationer
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 100 mg |