Läs mer
Propidiumjodid, 1 mg/ml vattenlösning, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15417999
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15417999 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 15417999 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66584.AB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1565.00 SEK
    1308.65 SEK / 10ml
    Save 256.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 25535-16-4 | C27H34I2N4 | 668.406 g/mol
Membranogenomtränglig, phenanthridinium intercalator-färgämne exciteras av kvicksilver- eller xenonbågslampor eller argonjonlaser. Färgar selektivt döda celler och en motfärgning för flerfärgade fluorescerande bilder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Membranogenomtränglig, fenantridinium-interkalatorfärg som exciteras av kvicksilver- eller xenonbågslampor eller argonjonlaser. Färgar selektivt döda celler och en motfärgning för flerfärgade fluorescerande bilder.
Löslighet
Svår
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propidium iodide
Namnnotering 1 mg/ml vattenbaserat soln.
CAS 25535-16-4
Färg Orange-röd
Molekylformel C27H34I2N4
MDL-nummer MFCD00011921
Kvantitet 10 mL
Beilstein 3843838
Känslighet Ljuskänslig
Synonym propidium iodide, propidium diiodide, 3,8-diamino-5-3-diethyl methyl ammonio propyl-6-phenylphenanthridin-5-ium iodide, unii-tp416o228t, 3,8-diamino-5-3-diethylmethylammonio propyl-6-phenylphenanthridinium diiodide, 3,8-diamino-5-3-diethylaminopropyl-6-phenylphenanthridinium iodide methiodide, phenanthridinium, 3,8-diamino-5-3-diethylmethylammonio propyl-6-phenyl-, diiodide
Löslighetsinformation Svårt att blanda.
InChI-nyckel XJMOSONTPMZWPB-UHFFFAOYSA-M
LEDER CC[N+](C)(CC)CCC[N+]1=C2C=C(C=CC2=C3C=CC(=CC3=C1C4=CC=CC=C4)N)N.[I-].[I-]
IUPAC-namn 3-(3,8-diamino-6-fenylfenantridin-5-ium-5-yl)propyl-dietyl-metylazanium; dijodid
Molekylvikt (g/mol) 668.406
PubChem CID 104981
ChEBI CHEBI:51240
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.