Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Propidiumjodid, 95 %
Produktkod. 11996691 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11996691 25 mg Glasflaska 25mg
15730879 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11996691 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 440300250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 25535-16-4 | C27H34I2N4 | 668,39 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25535-16-4
Molekylformel C27H34I2N4
Molekylvikt (g/mol) 668.39
InChI-nyckel XJMOSONTPMZWPB-UHFFFAOYSA-M
Synonym propidium iodide, propidium diiodide, 3,8-diamino-5-3-diethyl methyl ammonio propyl-6-phenylphenanthridin-5-ium iodide, unii-tp416o228t, 3,8-diamino-5-3-diethylmethylammonio propyl-6-phenylphenanthridinium diiodide, 3,8-diamino-5-3-diethylaminopropyl-6-phenylphenanthridinium iodide methiodide, phenanthridinium, 3,8-diamino-5-3-diethylmethylammonio propyl-6-phenyl-, diiodide
PubChem CID 104981
ChEBI CHEBI:51240
IUPAC-namn 3-(3,8-diamino-6-fenylfenantridin-5-ium-5-yl)propyl-dietyl-metylazanium; dijodid
LEDER CC[N+](C)(CC)CCC[N+]1=C2C=C(C=CC2=C3C=CC(=CC3=C1C4=CC=CC=C4)N)N.[I-].[I-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propidium iodide
Smältpunkt 220,0 °C till 225,0 °C
Analysprocentintervall 94% min. (Argentometri)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 mg
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig.
Formel vikt 668.39
Procent renhet 95%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Propidium iodide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.