Läs mer
Propidiumjodid, 99 %, för HPLC-analys, MP Biomedicals™
Produktkod. 11445392 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mg
0.1 g
0.25 g
Förpackningsstorlek:
100mg
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11445392 0.1 g 100mg
11435392 25 mg 25mg
11455392 0.25 g 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11445392 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219545880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3070.00 SEK
    2921.08 SEK / 100mg
    Save 148.92 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 25535-16-4
Molekylformel C27H34I2N4
Molekylvikt (g/mol) 668.406
InChI-nyckel XJMOSONTPMZWPB-UHFFFAOYSA-M
Synonym propidium iodide, propidium diiodide, 3,8-diamino-5-3-diethyl methyl ammonio propyl-6-phenylphenanthridin-5-ium iodide, unii-tp416o228t, 3,8-diamino-5-3-diethylmethylammonio propyl-6-phenylphenanthridinium diiodide, 3,8-diamino-5-3-diethylaminopropyl-6-phenylphenanthridinium iodide methiodide, phenanthridinium, 3,8-diamino-5-3-diethylmethylammonio propyl-6-phenyl-, diiodide
PubChem CID 104981
ChEBI CHEBI:51240
IUPAC-namn 3-(3,8-diamino-6-fenylfenantridin-5-ium-5-yl)propyl-dietyl-metylazanium; dijodid
LEDER CC[N+](C)(CC)CCC[N+]1=C2C=C(C=CC2=C3C=CC(=CC3=C1C4=CC=CC=C4)N)N.[I-].[I-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propidium Iodide
Namnnotering För HPLC-analys
Färg Rött
Fysisk form Flakigt pulver
Kvantitet 0.1 g
Formel vikt 668.4
Procent renhet 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Propidium Iodide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).