Läs mer
Propidiumjodid, MP Biomedicals
Produktkod. 11425392 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11425392 10 mg 10mg
1 options
Produktkod. 11425392 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219545810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    638.81 SEK
    584.22 SEK / 10mg
    Save 54.59 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
CAS 25535-16-4
Molekylformel C27H34I2N4
InChI-nyckel XJMOSONTPMZWPB-UHFFFAOYSA-M
LEDER CC[N+](C)(CC)CCC[N+]1=C2C=C(C=CC2=C3C=CC(=CC3=C1C4=CC=CC=C4)N)N.[I-].[I-]
IUPAC-namn 3-(3,8-diamino-6-fenylfenantridin-5-ium-5-yl)propyl-dietyl-metylazanium; dijodid
Molekylvikt (g/mol) 668.406
PubChem CID 104981
ChEBI CHEBI:51240
Kvantitet 10 mg
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Propidium Iodide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).