Läs mer
Invitrogen™ Propidiumjodid redo Flow™ Reagens
Beskrivning
Propidiumjodid redo Flow™ Reagens är en ljus, lättanvänd nukleinsyrafärgning för att skilja döda celler från levande celler i flödescytometrianalyser. Detta färgämne har excitations/emissionsmaxima på 535/617 nm.
• Stabil i rumstemperatur
• Bekvämt, färdigt att använda format —behöver inte spädas ut, vägas. eller pipett
• Snabb färgning av döda celler utan tvättsteg Propidium
Jodide Ready Flow Reagent är en vanlig färgning av döda celler som avger röd fluorescens när den binds till DNA. Tillsätt 2 droppar från droppflaskan direkt i 1 x 10 6 celler, inkubera och analysera.
Propidiumjodid är membranogenomtränglig och utesluts därför från livsdugliga celler. Det binder till DNA genom att interkalera mellan baserna och binder därigenom både DNA och RNA. Propidiumjodid exciteras vanligtvis med 488 nm-lasern, men andra som 532- och 561 nm-lasrar är också lämpade för PI-excitation.
Specifikationer
Specifikationer
| Cellpermeabilitet | Cellogenomtränglig |
| Färg | Rött |
| Innehåll och lagring | 2 droppflaskor, förvara (i rumstemperatur) |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Produkttyp | Fluorescerande färgning |
| Produktlinje | Färdigflöde |
| Kvantitet | 120 analyser |
| Reagenstyp | Nukleinsyrafärgning |
| Subcellulär lokalisering | Kärna |
| Excitation/Emission | 535/617 |