Läs mer
Propidiumjodid, TRC
Produktkod. 30419231
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30419231 25 mg
30416661 50 mg
30415369 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30419231 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP77050025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25535-16-4
Molekylformel C27 H34 N4 . 2 I
Molekylvikt (g/mol) 668.39
IUPAC-namn 3-(3,8-diamino-6-fenylfenantyrridin-5-ium-5-yl) propyldietyl-metylazanium; dijodid
LEDER [I-].[I-].CC[N+](C)(CC)CCC[n+]1c(c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propidium Iodide
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C27H33N4.2HI/c1-4-31(3,5-2)17-9-16-30-26-19-22(29)13-15-24(26)23-14-12-21(28)18-25(23)27(30)20-10-7-6-8-11-20;;/h6-8,10-15,18-19,29H,4-5,9,16-17,28H2,1-3H3;2*1H/q+1;;/p-1
Formel vikt 668.0873