missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Propineb-D3 (teknisk klass), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propineb-d3 |
| Molekylformel | C5H5D3N2S4Zn |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | [[(1-Methyl-1,2-ethanediyl-d3)bis[carbamodithioato]](2-)]zinc, [[2-[(Dithiocarboxy)amino]-1-methylethyl-d3]carbamodithioato(2-)-κS,κS']zinc, [Propylenebis[dithiocarbamato]]zinc, (1-Methyl-1,2-ethanediyl-d3)biscarbamodithioic Acid Zinc Complex, Antracol-d3, Antracol 70-d3, Antracol NM-d3, B 5078-d3, Bayer 46131-d3, (1-Methyl-1,2-ethanediyl-d3)biscarbamodithioic Acid Zinc Salt, Cypromate-d3, Methylzineb-d3, Mezineb-d3, Propi-d3, Zinc 1,2-Propylene-d3bis(dithiocarbamate), Zinc Propylene-d3bis(dithiocarbamate) |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N2S4.Zn/c1-3(7-5(10)11)2-6-4(8)9;/h3H,2H2,1H3,(H2,6,8,9)(H2,7,10,11);/q;+2/p-2/i2D2,3D; |
| LEDER | [S-]C(NC([2H])(C)C([2H])([2H])NC([S-])=S)=S.[Zn+2] |
| Molekylvikt (g/mol) | 292.79 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?