Läs mer
Propineb, MedChemExpress
Beskrivning
Propineb (Zinc propylenebis) is a compound widely used in fruit and vegetables cultures, due to its large spectrum of activity against fungal plant diseases.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propineb |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 12071-83-9 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C5H8N2S4Zn2- |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | Zinc propylenebis(dithiocarbamate) |
| Löslighetsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (115.02 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |