missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Propineb (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propineb |
| CAS | 12071-83-9 |
| Molekylformel | C5 H8 N2 S4 Zn |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Zinc','[[(1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[carbamodithioato]](2-)]-, Zinc','[[2-[(dithiocarboxy)amino]-1-methylethyl]carbamodithioato(2-)-κS,κS']- (9CI), Zinc','[propylenebis[dithiocarbamato]]- (7CI,8CI), Carbamodithioic acid','(1-methyl-1,2-ethanediyl)bis-','zinc complex, [N-[2-[(Dithiocarboxy)amino]-1-methylethyl]carbamodithioato(2-)-κS,κS']zinc, Antracol, Antracol 70, Antracol NM, B 5078, Bayer 46131, Bingsenxin, Carbamodithioic acid','(1-methyl-1,2-ethanediyl)bis-','zinc salt, Cypromate, Jiajidaisenxin, Methylzineb, Mezineb, Propi, Propineb, Zinc 1,2-propylenebis(dithiocarbamate), Zinc propylenebis(dithiocarbamate) |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N2S4.Zn/c1-3(7-5(10)11)2-6-4(8)9;/h3H,2H2,1H3,(H2,6,8,9)(H2,7,10,11);/q;+2/p-2 |
| LEDER | CC1CNC(=S)S[Zn]SC(=S)N1 |
| IUPAC-namn | 6-methyl-1,3-dithia-5,8-diaza-2λ2-zincacyclononane-4,9-dithione |
| Molekylvikt (g/mol) | 289.8 |
| Formel vikt | 287.8862 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?