Läs mer
Propinox Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propinox Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23NO3.ClH/c1-4-16-25-21(18-11-7-5-8-12-18,19-13-9-6-10-14-19)20(23)24-17-15-22(2)3;/h1,5-14H,15-17H2,2-3H3;1H |
| Formel vikt | 373.1445 |
| Procent renhet | >95% |