missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Propio-d5-phenone, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propiophenone-D5 (ethyl-D5) |
| CAS | 342610-99-5 |
| Molekylformel | C9 D5 H5 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-Propanone-2,2,3,3,3-d5, 1-phenyl- (9 CI), Propiophenone-d5, Propiophenone-2,2,3,3,3-d5, Propiophenone-D5 (ethyl-D5), 1-Phenyl-1-propanone-2,2,3,3,3-d5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H10O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7 H,2H2,1H3/i1D3,2D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 2,2,3,3,3-pentadeuterio-1-phenylpropan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 139.206 |
| Formel vikt | 139.105 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?