Läs mer
Propioamidine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propioamidine Hydrochloride |
| CAS | 3599-89-1 |
| Molekylformel | C3H8N2 • (HCl) |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Propionamidine','hydrochloride, Propanamidine hydrochloride, Propanimidamide hydrochloride, Propioamidine hydrochloride, Propionimidamide hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8N2.ClH/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H3,4,5);1H |
| LEDER | N=C(CC)N.Cl |
| IUPAC-namn | propionimidamide hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 108.57 |
| Formel vikt | 108.05 |