Läs mer
Propiolaldehyde diethyl acetal, 97%
Produktkod. 11332986
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11332986 1 g 1g
11342986 5 g 5g
11352986 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11332986 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10767.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10160-87-9 | C7H12O2 | 128.17 g/mol
Propioaldehyd-dietylacetal används vid framställning av 3-boronacrolein pinacolate, en heterodyn och (E)-3-(tributylstannyl)-2-propenal.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Propioaldhyd-dietylacetal används vid framställning av 3-boronacrolein
pinacolate, en heterodyn och (E)-3-(tributylstannyl)-2-propenal.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Rekommenderad lagringstemperatur är 2 - 8 °C. Luft- och fuktkänslig. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10160-87-9
Molekylformel C7H12O2
Molekylvikt (g/mol) 128.17
MDL-nummer MFCD00009237
InChI-nyckel RGUXEWWHSQGVRZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 66285
IUPAC-namn 3,3-dietoxiprop-1-yn
LEDER CCOC(OCC)C#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propiolaldehyde diethyl acetal
Densitet 0.894
Kokpunkt 138°C to 139°C
Flampunkt 32°C (89°F)
Brytningsindex 1.412
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1701566
Synonym 3,3-diethoxy-1-propyne, propargylaldehyde diethyl acetal, 3,3-diethoxypropyne, propiolaldehyde diethyl acetal, 1-propyne, 3,3-diethoxy, 3,3-diethoxy-propyne, propynal diethyl acetal, 1,1-diethoxyprop-2-yne, 1-propyne,3,3-diethoxy, propargyl aldehyde diethylacetal
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 128.17
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.