Läs mer
Propiolamid, 96 %
Produktkod. 15478957
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15478957 250 mg 250mg
15458957 1 g 1g
15468957 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15478957 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52319.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 7341-96-0 | C3H3NO | 69,06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7341-96-0
Molekylformel C3H3NO
Molekylvikt (g/mol) 69.06
MDL-nummer MFCD04035573
InChI-nyckel HCJTYESURSHXNB-UHFFFAOYSA-N
Synonym propiolamide, 2-propynamide, propynoic acid amide, propynamide, propiolic acid amide, propargylamide, hc.equiv.cconh2, propynoicacidamide, 2-propynamide 9ci
PubChem CID 101445
ChEBI CHEBI:51764
IUPAC-namn prop-2-ynamid
LEDER NC(=O)C#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propiolamide
Linjär formel HC≡CCONH2
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 69.06
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.