Learn More
Propiolamide, 98%, BLD Pharm™
Product Code. 31431167
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity
31431167 25 g
31431133 100 g
31427572 1 g
31423296 5 g
31415230 250 mg
31426864 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 31431167 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD14934625g
 Restricted Item
Beräknad leverans: 25-11-2026
Tekniske data
CAS 7341-96-0
Molecular Formula C3H3NO
MDL Number MFCD04035573
Quantity 25 g
SMILES C#CC(N)=O
Molecular Weight (g/mol) 69.06
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material Propiolamide
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.