Läs mer
Propiolamid, TRC
Produktkod. 30415267
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30415267 1 g
1 options
Produktkod. 30415267 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP7800001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propiolamide
CAS 7341-96-0
Molekylformel C3 H3 N O
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C3H3NO/c1-2-3(4)5/h1H,(H2,4,5)
LEDER NC(=O)C#C
IUPAC-namn prop-2-ynamid
Molekylvikt (g/mol) 69.06
Formel vikt 69.0215