Läs mer
Propiolic Acid, 98%
Produktkod. 10413255 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 mL
25 mL
100 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
10ml
25ml
Produktkod. 10413255
Brand: Thermo Scientific Acros 131501000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 471-25-0 | C3H2O2 | 70.05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 471-25-0
Molekylformel C3H2O2
Molekylvikt (g/mol) 70.05
MDL-nummer MFCD00004360
InChI-nyckel UORVCLMRJXCDCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym propiolic acid, 2-propynoic acid, propynoic acid, propargylic acid, acetylenecarboxylic acid, carboxyacetylene, propiolic acidd, propiolicacid, unii-p2qw39g9lz, propynoate
PubChem CID 10110
ChEBI CHEBI:33199
IUPAC-namn prop-2-ynsyra
LEDER OC(=O)C#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propiolic acid
Smältpunkt 16.0°C
Färg Färglös till Brun
Densitet 1.1300g/mL, 1.13
Kokpunkt 153.0°C to 157.0°C
Flampunkt 58°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HC≡CCO2H
Brytningsindex 1.4315 to 1.4335
Kvantitet 100 mL
Merck Index 15, 7935
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible
Formel vikt 70.04
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska efter smältning
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.