Läs mer
Propillsyra, 98+%
Produktkod. 11470783
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11470783 100 g 100g
11450783 5 g 5g
11460783 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11470783 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13245.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 471-25-0 | C3H2O2 | 70,05 g/mol
Propiolsyra är ett reagens som används vid framställning av övergångsmetallkomplex, haloalkylpropiolater och halopropenoater.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning Propiolsyra är ett reagens som används vid framställning av övergångsmetallkomplex, haloalkylpropiolater
och halopropenoater.
Löslighet Blandbar med vatten
, eter, etanol och kloroform.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med baser, oxidationsmedel och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 471-25-0
Molekylformel C3H2O2
Molekylvikt (g/mol) 70.05
MDL-nummer MFCD00004360
InChI-nyckel UORVCLMRJXCDCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym propiolic acid, 2-propynoic acid, propynoic acid, propargylic acid, acetylenecarboxylic acid, carboxyacetylene, propiolic acidd, propiolicacid, unii-p2qw39g9lz, propynoate
PubChem CID 10110
ChEBI CHEBI:33199
IUPAC-namn prop-2-ynsyra
LEDER OC(=O)C#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propiolic acid
Smältpunkt 18 °C
Densitet 1.136
Kokpunkt 102 °C (200 mmHg)
Flampunkt 58 °C (136 °F)
Brytningsindex 1.433
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2920
Beilstein 878176
Merck Index 14,7824
Löslighetsinformation Blandbar med vatten, eter, etanol och kloroform.
Formel vikt 70.05
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.