Läs mer
Propiolic Acid Sodium Salt (90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propiolic Acid Sodium Salt |
| CAS | 920-38-7 |
| Molekylformel | C3HNaO2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Acetylenecarboxylic Acid Sodium Salt, 2-Propynoic Acid Sodium Salt, Sodium Propiolate, Sodium Propynoate |
| InChI formel | InChI=1S/C3H2O2.Na/c1-2-3(4)5;/h1H,(H,4,5);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].[O-]C(=O)C#C |
| IUPAC-namn | sodium;prop-2-ynoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 92.03 |
| Formel vikt | 91.9874 |