Läs mer
Propiolsyra, TRC
Produktkod. 30422955
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30422955 25 g
1 options
Produktkod. 30422955 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP82786025G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propiolic Acid
CAS 471-25-0
Molekylformel C3H2O2
Kvantitet 25 g
Synonym 2-Propyne-1-carboxylic Acid, Acetylenecarboxylic Acid, Acetylenemonocarboxylic Acid, Carboxyacetylene, NSC 16152, Propargylic Acid, Propynoic Acid
InChI formel InChI=1S/C3H2O2/c1-2-3(4)5/h1H,(H,4,5)
LEDER OC(=O)C#C
IUPAC-namn prop-2-ynosyra
Molekylvikt (g/mol) 70.05
Formel vikt 70.0055