Läs mer
Propiolsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propiolic Acid |
| CAS | 471-25-0 |
| Molekylformel | C3H2O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-Propyne-1-carboxylic Acid, Acetylenecarboxylic Acid, Acetylenemonocarboxylic Acid, Carboxyacetylene, NSC 16152, Propargylic Acid, Propynoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C3H2O2/c1-2-3(4)5/h1H,(H,4,5) |
| LEDER | OC(=O)C#C |
| IUPAC-namn | prop-2-ynosyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 70.05 |
| Formel vikt | 70.0055 |