Läs mer
Propiomazin maleat, LoGiCal
Produktkod. 30460315
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30460315 10 mg
1 options
Produktkod. 30460315 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1323.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Propiomazine Maleate
CAS 3568-23-8
Analyt- eller komponentnamn Propiomazine Maleate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C20 H24 N2 O S . C4 H4 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1-Propanone, 1-[10-[2-(dimethylamino)propyl]-10H-phenothiazin-2-yl]-, (2Z)-2-butenedioate (1:1), 1-Propanone, 1-[10-[2-(dimethylamino)propyl]-10H-phenothiazin-2-yl]-, (Z)-2-butenedioate (1:1), 1-Propanone, 1-[10-[2-(dimethylamino)propyl]phenothiazin-2-yl]-, maleate (1:1) (8CI), Dorevan, Dorevane, Indorm, Phenoctyl, Propavan, Propiomazine maleate, Propiomazine monomaleate
InChI formel InChI=1S/C20H24N2OS.C4H4O4/c1-5-18(23)15-10-11-20-17(12-15)22(13-14(2)21(3)4)16-8-6-7-9-19(16)24-20;5-3(6)1-2-4(7)8/h6-12,14H,5,13H2,1-4H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Lösningstyp Snyggt
LEDER CCC(=O)c1ccc2Sc3ccccc3N(CC(C)N(C)C)c2c1.OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC-namn (Z)-men-2-enedioinsyra; 1-[10-[2-(dimetylamino)propyl]fenothiazin-2-yl]propan-1-one
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 456.55
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 456,1719 g/mol