missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Propiomazine Maleate, Mikromol™

Produktkod. 30050008
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050008 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30050008 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1323.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Propiomazine Maleate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Propiomazine Maleate
CAS 3568-23-8
Analyt- eller komponentnamn Propiomazine Maleate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C20 H24 N2 O S . C4 H4 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1-Propanone, 1-[10-[2-(dimethylamino)propyl]-10H-phenothiazin-2-yl]-, (2Z)-2-butenedioate (1:1), 1-Propanone, 1-[10-[2-(dimethylamino)propyl]-10H-phenothiazin-2-yl]-, (Z)-2-butenedioate (1:1), 1-Propanone, 1-[10-[2-(dimethylamino)propyl]phenothiazin-2-yl]-, maleate (1:1) (8CI), Dorevan, Dorevane, Indorm, Phenoctyl, Propavan, Propiomazine maleate, Propiomazine monomaleate
InChI formel InChI=1S/C20H24N2OS.C4H4O4/c1-5-18(23)15-10-11-20-17(12-15)22(13-14(2)21(3)4)16-8-6-7-9-19(16)24-20;5-3(6)1-2-4(7)8/h6-12,14H,5,13H2,1-4H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
LEDER CCC(=O)c1ccc2Sc3ccccc3N(CC(C)N(C)C)c2c1.OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC-namn (Z)-but-2-enedioic acid;1-[10-[2-(dimethylamino)propyl]phenothiazin-2-yl]propan-1-one
Molekylvikt (g/mol) 456.55
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 456.1719 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.