missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Propionaldehyde-2,2,3,3,3-d5, CDN

Produktkod. 30319345
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 g
0.25 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30319345 0.1 g 0.1g
30316861 0.25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30319345 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND05590.1G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Propionaldehyde-2,2,3,3,3-d5
CAS 198710-93-9
Molekylformel C3 D5 H O
Kvantitet 0.1 g
Synonym Propanal-2,2,3,3,3-d5 (9 CI), 2,2,3,3,3-Pentadeuteriopropanal, Propionaldehyde-d5, Propionaldehyde-2,2,3,3,3-d5, Propanal-2,2,3,3,3-D5
InChI formel InChI=1 S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C=O
IUPAC-namn 2,2,3,3,3-pentadeuteriopropanal
Molekylvikt (g/mol) 63.11
Formel vikt 63.0732 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 96% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.