missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Propionaldehyde-2,2-d2, TRC

Produktkod. 30412836
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30412836 5 mg
30423460 50 mg
30412838 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30412836 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP7825035MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 39493-21-5
Molekylformel C3 D2 H4 O
Molekylvikt (g/mol) 60.09
Synonym Propanal-2,2-d2 (9CI), 2,2-Dideuteropropanal
IUPAC-namn 2,2-dideuteriopropanal
LEDER [2H]C([2H])(C)C=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Propionaldehyde-2,2-d2
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3/i2D2
Formel vikt 60.0544
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.