Läs mer
Propionaldehyde-2,2-d2, TRC
Produktkod. 30423460
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30423460 50 mg
30412836 5 mg
30412838 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30423460 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP78250350MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39493-21-5
Molekylformel C3 D2 H4 O
Molekylvikt (g/mol) 60.09
Synonym Propanal-2,2-d2 (9CI), 2,2-Dideuteropropanal
IUPAC-namn 2,2-dideuteriopropanal
LEDER [2H]C([2H])(C)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propionaldehyde-2,2-d2
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3/i2D2
Formel vikt 60.0544