missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Propionaldehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propionaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone |
| CAS | 725-00-8 |
| Molekylformel | C9 H10 N4 O4 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Propanal','2-(2,4-dinitrophenyl)hydrazone, Propanal','(2,4-dinitrophenyl)hydrazone (9CI), Propionaldehyde','(2,4-dinitrophenyl)hydrazone (6CI,8CI), NSC 2504, Propionaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone, Propionaldehyde-DNPH, Propanal (2,4-dinitrophenyl)hydrazone |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N4O4/c1-2-5-10-11-8-4-3-7(12(14)15)6-9(8)13(16)17/h3-6,11H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCC=NNc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2,4-dinitro-N-(propylideneamino)aniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 238.2 |
| Formel vikt | 238.0702 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?