Läs mer
Propionaldehyd (>80 %), TRC
Produktkod. 30410875
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30410875 10 g
30427124 5 g
30415466 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30410875 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP78251510G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-38-6
Molekylformel C3 H6 O
Molekylvikt (g/mol) 58.08
Synonym Propanal, Propionaldehyde (7CI,8CI), 1-Propanal, Ethylcarboxaldehyde, Methylacetaldehyde, NSC 6493, Propaldehyde, Propanaldehyde, Propional, Propionic aldehyde, Propylaldehyde, Propylic aldehyde, n-Propanal, n-Propionaldehyde
IUPAC-namn propanal
LEDER CCC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propionaldehyde
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3
Formel vikt 58.0419