Läs mer
Propionaldehyde, 97%, Honeywell™
Produktkod. 15675800 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15675800 1 L Glass bottle 1 L
15685800 250 mL Glass bottle 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15675800 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 5381241L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagent Grade, 97%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-38-6
Molekylformel C3H6O
Molekylvikt (g/mol) 58.08
MDL-nummer MFCD00007020
InChI-nyckel NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym propionaldehyde, propanaldehyde, propaldehyde, propional, propionic aldehyde, n-propanal, methylacetaldehyde, propylaldehyde, propylic aldehyde, aldehyde propionique
PubChem CID 527
ChEBI CHEBI:17153
IUPAC-namn propanal
LEDER CCC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propionaldehyde
Smältpunkt -81°C
Färg Colorless
Densitet 0.805g/mL at 25°C
Kokpunkt 46°C to 50°C
Tändpunkt 404°C
Förpackning Glass bottle
Linjär formel CH3CH2CHO
Kvantitet 1 L
UN-nummer UN1275
Beilstein 506010
Ångdensitet 2 (vs air)
Formel vikt 58.08g/mol
Ångtryck 18.77mmHg (55°C), 4.89mmHg (20°C)
Procent renhet 0.97