Läs mer
Propionaldehyd, 97 %
Beskrivning
Propionaldehydtillämpningar inkluderar som en mellanprodukt i läkemedel, parfymer, plaster och polyoler eller flervärda alkoholer. Den används också som en prekursor till trimetyloletan (CH3C(CH2OH)3) genom en kondensationsreaktion med formaldehyd, denna triol är en viktig mellanprodukt vid framställning av alkydhartser. Andra tillämpningar inkluderar reduktion till propanol och oxidation till propionsyra. Används även vid rening av PEGylerat protein.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Propionaldehydapplikationer inkluderar som mellanprodukt i läkemedel, parfymer, plaster och polyoler eller flervärda alkoholer. Den används också som en prekursor till trimetyloletan (CH3C(CH2OH)3) genom en kondensationsreaktion med formaldehyd, denna triol är en viktig mellanprodukt vid framställning av alkydhartser. Andra tillämpningar inkluderar reduktion till propanol och oxidation till propionsyra. Används även vid rening av PEGylerat protein.
Löslighet Fullständigt blandbar
i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel och värme.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propionaldehyde |
| Smältpunkt | -81°C |
| Densitet | 0.81 |
| Kokpunkt | 47°C to 49°C |
| Flampunkt | −40°C (−40°F) |
| Odör | Pungent |
| Brytningsindex | 1.362 |
| Kvantitet | 1000 mL |
| UN-nummer | UN1275 |
| Beilstein | 506010 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Propionaldehyde
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Propionaldehyde
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.