Läs mer
Propionaldehyd, 97 %
Produktkod. 11413207
Change view
Kvantitet:
500 mL
1000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
5000ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11413207 5000 mL 5000ml
11474010 500 mL 500ml
11403207 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11413207 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16146.0J
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2274.60 SEK
    1848.65 SEK / 5000ml
    Save 425.95 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 123-38-6 | C3H6O | 58,08 g/mol
Propionaldehydtillämpningar inkluderar som en mellanprodukt i läkemedel, parfymer, plaster och polyoler eller flervärda alkoholer. Den används också som en prekursor till trimetyloletan (CH3C(CH2OH)3) genom en kondensationsreaktion med formaldehyd, denna triol är en viktig mellanprodukt vid framställning av alkydhartser. Andra tillämpningar inkluderar reduktion till propanol och oxidation till propionsyra. Används även vid rening av PEGylerat protein.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Propionaldehydapplikationer inkluderar som mellanprodukt i läkemedel, parfymer, plaster och polyoler eller flervärda alkoholer. Den används också som en prekursor till trimetyloletan (CH3C(CH2OH)3) genom en kondensationsreaktion med formaldehyd, denna triol är en viktig mellanprodukt vid framställning av alkydhartser. Andra tillämpningar inkluderar reduktion till propanol och oxidation till propionsyra. Används även vid rening av PEGylerat protein.
Löslighet Fullständigt blandbar
i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel och värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-38-6
Molekylformel C3H6O
Molekylvikt (g/mol) 58.08
MDL-nummer MFCD00007020
InChI-nyckel NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym propionaldehyde, propanaldehyde, propaldehyde, propional, propionic aldehyde, n-propanal, methylacetaldehyde, propylaldehyde, propylic aldehyde, aldehyde propionique
PubChem CID 527
ChEBI CHEBI:17153
IUPAC-namn propanal
LEDER CCC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propionaldehyde
Smältpunkt -81 °C
Densitet 0.81
Kokpunkt 47 °C till 49 °C
Flampunkt −40 °C (−40 °F)
Odör Stickande lukt
Brytningsindex 1.362
Kvantitet 5000 mL
UN-nummer UN1275
Beilstein 506010
Känslighet Luftkänslig
Merck Index 14,7823
Löslighetsinformation Helt blandbar i vatten.
Formel vikt 58.08
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.