Läs mer
Propionaldehyde, BAKER™, J.T. Baker™
Produktkod. 15508834 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15508834 500 mL Narrow Mouth Amber Glass Bottle 500ml
1 options
Produktkod. 15508834 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer U30707
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A grade of chemicals for laboratory use
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propionaldehyde
CAS 123-38-6
Flampunkt −27.00°C
Förpackning Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Molekylformel C3H6O
Kvantitet 500 mL
Densitet 1L = 0.81kg
Synonym propionaldehyde, propanaldehyde, propaldehyde, propional, propionic aldehyde, n-propanal, methylacetaldehyde, propylaldehyde, propylic aldehyde, aldehyde propionique
InChI-nyckel NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCC=O
IUPAC-namn propanal
Molekylvikt (g/mol) 58.08
PubChem CID 527
ChEBI CHEBI:17153
Formel vikt 58.08