missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Propionaldehyde Diethyl Acetal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propionaldehyde Diethyl Acetal |
| CAS | 4744-08-5 |
| Molekylformel | C7H16O2 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 1,1-Diethoxypropane, NSC 227930, Propanal Diethylacetal, Propionaldehyde Ethyl Acetal |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16O2/c1-4-7(8-5-2)9-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3 |
| LEDER | CCOC(CC)OCC |
| IUPAC-namn | 1,1-diethoxypropane |
| Molekylvikt (g/mol) | 132.2 |
| Formel vikt | 132.115 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?