missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Propionaldehyde Diethyl Acetal, TRC

Produktkod. 30415982
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30415982 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30415982 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP82770025G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Propionaldehyde Diethyl Acetal
CAS 4744-08-5
Molekylformel C7H16O2
Kvantitet 25 g
Synonym 1,1-Diethoxypropane, NSC 227930, Propanal Diethylacetal, Propionaldehyde Ethyl Acetal
InChI formel InChI=1S/C7H16O2/c1-4-7(8-5-2)9-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
LEDER CCOC(CC)OCC
IUPAC-namn 1,1-diethoxypropane
Molekylvikt (g/mol) 132.2
Formel vikt 132.115
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.