Läs mer
Propionaldehyde, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10559010 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
Förpackning:
Plastic Coated Glass bottle
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10559010 250 mL Plastic Coated Glass bottle 250ml
1 options
Produktkod. 10559010 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/7520/PB07
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Spezifikation
CAS 123-38-6
Smältpunkt -81°C
Färg Colorless
Kokpunkt 48°C
Förpackning Plastic Coated Glass bottle
Molekylformel C3H6O
MDL-nummer 7020
Kvantitet 250 mL
Synonym propionaldehyde, propanaldehyde, propaldehyde, propional, propionic aldehyde, n-propanal, methylacetaldehyde, propylaldehyde, propylic aldehyde, aldehyde propionique
InChI-nyckel NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCC=O
IUPAC-namn propanal
Molekylvikt (g/mol) 58.08
PubChem CID 527
ChEBI CHEBI:17153
Formel vikt 58.08g/mol
Ångtryck 330 hPa at 20°C
Fysisk form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propionaldehyde
Signalwort
  • Fara
Gefahrenkategorie
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Sicherheitshinweis
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.