Läs mer
Propionaldehyde, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15861681
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15861681 1 L 1 L
15851681 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15861681 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8221331000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-38-6
Specifikationer
Densitet 0.81 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 47°C to 48°C/1013 hPa
Kvantitet 1 L