Läs mer
Propionamide, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15851351
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15851351 250 g 250g
15841351 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15851351 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8210460250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-05-0
Specifikationer
Smältpunkt 75°C to 78°C
MDL-nummer MFCD00008039
Kvantitet 250 g
Synonym Propionamide, Propionamide
Molekylvikt (g/mol) 73.09