Läs mer
Propionamidoxim, 97 %
Produktkod. 11449590
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11449590 1 g 1g
11439590 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11449590 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50889.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 29335-36-2 | C3H8N2O | 88,11 g/mol
Propionamidoxim används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Propionamidoxim används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Den är hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29335-36-2
Molekylformel C3H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 88.11
MDL-nummer MFCD03426272
InChI-nyckel RLZPCFQNZGINRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hydroxypropionamidine, n-hydroxypropionimidamide, 1z-n'-hydroxypropanimidamide, 1-hydroxyimino propylamine, n-hydroxy-propionamidine, n-hydroxyproponmdamde, n-hydroxypropanamidine, n'-hydroxypropimidamide, z-n'-hydroxypropimidamide, e-n'-hydroxypropanimidamide
PubChem CID 6521662
IUPAC-namn N'-hydroxipropanimidamid
LEDER CCC(=NO)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propionamidoxime
Kvantitet 1 g
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 88.11
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.