Läs mer
Propionic Acid-13C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propionic Acid 1-13C |
| CAS | 6212-69-7 |
| Molekylformel | 13C C2 H6 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Propionic Acid-13C, Propanoic-1-13C acid (9CI), Propanoic-1-13C acid, Propionic acid-1-13C |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)/i3+1 |
| LEDER | CC[13C](=O)O |
| IUPAC-namn | (1^{13}C)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 75.071 |
| Formel vikt | 75.04 |