Läs mer
Propionic acid, ≥99.5% (GC), Solstice
Produktkod. 15655700 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackning:
Poly bottle
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15655700 50 mL Poly bottle 50ml
1 options
Produktkod. 15655700 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 4991650ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Eluent additive for LC-MS
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propionic acid
CAS 79-09-4
Smältpunkt -21°C
Färg Colorless
Densitet 0.993g/mL at 25°C
pH Acidic
Kokpunkt ∼141°C (1013hPa)
Flampunkt 54°C (129.2°F)
Tändpunkt 955°F
Odör Unpleasant
Förpackning Poly bottle
Molekylformel C3H6O2
Linjär formel CH3CH2COOH
MDL-nummer MFCD00002756
Kvantitet 50 mL
UN-nummer UN3463
Beilstein 506071
Synonym propionic acid, ethylformic acid, methylacetic acid, carboxyethane, ethanecarboxylic acid, pseudoacetic acid, metacetonic acid, monoprop, luprosil, prozoin
Löslighetsinformation Completely miscible in water
InChI-nyckel XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCC(=O)O
IUPAC-namn propanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 74.079
PubChem CID 1032
Ångdensitet 2.55 (vs air)
ChEBI CHEBI:30768
Formel vikt 74.08g/mol
Ångtryck 2.4mmHg (20°C)
Procent renhet ≥99.5% (GC)
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Propionic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Propionic acid